1-Phenyl-2-tetrazoline-5-thione ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 86-93-1
Molecular Formula: C7H6N4S
Formula Weight: 178.22
Flash Point: 138°(280°F)
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 139068
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00003129
Formula:
C₇H₆N₄S Punto di fusione: ∼ 145 °C (dec.) Flash Pt: 138 °C (280 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003129 CAS Number: 86-93-1 EINECS: 201-710-5 UN: 1325 ADR: 4.1,III |