Stampa…
Batofenantrolina, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthroline, (Bathophenanthroline)
M-Clarity™ quality level = MQ100
11880-1G-F 11880-5G-F
11880-1G-FEA 203 EUR
11880-1G-F 11880-5G-F
Batofenantrolina, Supelco®
Batofenantrolina
Formula: C₂₄H₁₆N₂
Peso molecolare: 332,4 g/mol
Punto di ebollizione: 508 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 215…220 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004976
CAS Number: 1662-01-7
EINECS: 216-767-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bb699d3517368ad7b525efa816297cc58ac8675&vid=4bb699d3517368ad7b525efa816297cc58ac8675&prid=web&clid=SAPDAM