Stampa…
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
L01482.03 L01482.06
L01482.03EA 92.2 EUR
L01482.03 L01482.06
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline ≥98%
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline
Purity: 98+% CAS No.: 1660-93-1 Molecular Formula: C16H16N2 Formula Weight: 236.32 Melting Point: ca 280° dec. Beilstein Reference: 171279
Formula: C₁₆H₁₆N₂
Peso molecolare: 236,32 g/mol
Punto di ebollizione: 386 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼ 280 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004974
CAS Number: 1660-93-1
EINECS: 216-762-4