Stampa…

3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline 98+%

Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione

172220010 172220050
ACRO172220010EA 101 EUR
ACRO172220010 ACRO172220050
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline 98+%
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline
Formula: C₁₆H₁₆N₂
Peso molecolare: 236,32 g/mol
Punto di ebollizione: 386 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 277…280 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004974
CAS Number: 1660-93-1
EINECS: 216-762-4
ADR: 6.1,III

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %
HPLC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR