4-Methyl-1,10-phenanthroline
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 31301-28-7
Molecular Formula: C13H10N2
Formula Weight: 194.24
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 144-145°
MDL No.: MFCD00004978
Formula:
C₁₃H₁₀N₂ Punto di fusione: 144…145 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004978 CAS Number: 31301-28-7 |