1,10-Fenantrolina monoidrato, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
77500-25G-F
77500-5G-F
77500-25G-FEA
255
EUR
77500-25G-F
77500-5G-F
1,10-Fenantrolina monoidrato, Supelco®
1,10-Fenantrolina monoidrato
Formula:
C₁₂H₈N₂·1H₂O Punto di fusione: 93…94 °C Densità: 1,259 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149973 CAS Number: 5144-89-8 EINECS: 200-629-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,07291 |