1,10-Fenantrolina per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41491.0005
8.41491.0025
8.41491.9999
8.41491.0005EA
43.2
EUR
8.41491.0005
8.41491.0025
8.41491.9999
1,10-Fenantrolina per sintesi, Sigma-Aldrich®
1,10-Fenantrolina
Formula:
C₁₂H₈N₂ Punto di ebollizione: 360 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 117…119 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011678 CAS Number: 66-71-7 EINECS: 200-629-2 UN: 2811 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,07356 |
|
Solubility | 2.69 g/l (25 °C) |
Melting Point | 117 - 119 °C |
Molar Mass | 180.21 g/mol |
Boiling Point |
|