D-glucono-1,5-lattone 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
271050010
271052500
271050051
ACRO271050010EA
128
EUR
ACRO271050010
ACRO271052500
ACRO271050051
D-glucono-1,5-lattone 99%
D-glucono-1,5-lattone
Formula:
C₆H₁₀O₆ Punto di ebollizione: 385 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 151…155 °C (dec.) Densità: 0,6 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006647 CAS Number: 90-80-2 EINECS: 202-016-5 Merck Index: 13,04470 |
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 151 to 158 °C (Dec) |
Ash | ≤0.1 % |
Titration excess NaOH | ≥98.5 % |
Lead (Pb) | ≤10 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |
Reducing substances | ≤0.5 % |