(R)-(-)-2-Methylpiperazine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
(R)-2-Methylpiperazine
Purity: 98+%
CAS No.: 75336-86-6
Molecular Formula: C5H12N2
Formula Weight: 100.17
Flash Point: 65°(149°F)
Melting Point: 76-78°
Boiling Point: 155-156°
Beilstein Reference: 3647994
Optical Rotation: -7° (c=1 in ethanol)
UN No.: 2925
MDL No.: MFCD00192317
Formula:
C₅H₁₂N₂ Peso molecolare: 100,16 g/mol Punto di ebollizione: 155…156 °C Punto di fusione: 76…78 °C Flash Pt: 65 °C (149 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00192317 CAS Number: 75336-86-6 UN: 2925 ADR: 4.1,III |