Stampa…
(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: (S,S)-DACH, (1S,2S)-Cyclohexane-1,2-diamine
C1448-25G C1448-5G
TCIAC1448-25GEA 222 EUR
TCIAC1448-25G TCIAC1448-5G
(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane
Formula: C₆H₁₄N₂
Peso molecolare: 114,19 g/mol
Punto di ebollizione: 81°C
Punto di fusione: 40…43 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00062986
CAS Number: 21436-03-3
UN: 3259
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cff60dd7e4a0b435f227b3ff4b571ea1e591c2b4&vid=cff60dd7e4a0b435f227b3ff4b571ea1e591c2b4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %