Stampa…
(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: (S,S)-DACH, (1S,2S)-Cyclohexane-1,2-diamine
L14072.03 L14072.06
L14072.03EA 68.2 EUR
L14072.03 L14072.06
(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane 98%
(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane
Purity: 98% CAS No.: 21436-03-3 Molecular Formula: C6H14N2 Formula Weight: 114.19 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 70°(158°F) Melting Point: 43-45° Boiling Point: 104-110°/40mm Beilstein Reference: 2801645 Optical Rotation: +25.5° (c=5 in 1N HCl) UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00062986
Formula: C₆H₁₄N₂
Peso molecolare: 114,19 g/mol
Punto di ebollizione: 104…110 °C (40 mmHg)
Punto di fusione: 43…45 °C
Flash Pt: 70 °C (158 °F)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00062986
CAS Number: 21436-03-3
UN: 3259
ADR: 8,III