Stampa…
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: (R,R)-DACH, (1R,2R)-Cyclohexane-1,2-diamine
364640010 364640050
ACRO364640010EA 57.4 EUR
ACRO364640010 ACRO364640050
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane 99%
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane
Formula: C₆H₁₄N₂
Peso molecolare: 114,19 g/mol
Punto di ebollizione: 110…114 °C (40mbar)
Punto di fusione: 40…45 °C
Flash Pt: 76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00062985
CAS Number: 20439-47-8
UN: 3259
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 45 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -24.5° to -26.5° (20 °C, 589 nm) (c=5, 1 N HCl)