(S)-(-)-2-Phenyl-1-propanol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(S)-2-Phenylpropan-1-ol
Purity: 98+%
CAS No.: 37778-99-7
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.5260
Boiling Point: 220°
Optical Rotation: -18° (neat)
MDL No.: MFCD00145249
Formula:
C₉H₁₂O Peso molecolare: 136,19 g/mol Punto di ebollizione: 220 °C Densità: 0,975 Flash Pt: 108 °C (226 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00145249 CAS Number: 37778-99-7 |