(S)-(-)-1-Phenylethanol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
(S)-(-)-α-Methylbenzyl alcohol, (S)-(-)-sec-Phenethyl alcohol, (S)-1-Phenylethanol
Purity: 99%
CAS No.: 1445-91-6
Molecular Formula: C8H10O
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5280
Odour: Mild
Melting Point: 9-11°
Boiling Point: 97-99°/20mm
Beilstein Reference: 2039797
Optical Rotation: -45° (c=5 in methanol)
UN No.: 2937
MDL No.: MFCD00064264
Formula:
C₈H₁₀O Peso molecolare: 122,17 g/mol Punto di ebollizione: 97…99 °C (20 mmHg) Punto di fusione: 9…11 °C Densità: 1,012 Flash Pt: 85 °C (185 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064264 CAS Number: 1445-91-6 UN: 2937 ADR: 6.1,III |