Stampa…
(S)-(-)-1-Phenylethanol 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-(-)-α-Methylbenzyl alcohol, (S)-(-)-sec-Phenethyl alcohol, (S)-1-Phenylethanol
217790010 217790050 217790250
ACRO217790010EA 35.5 EUR
ACRO217790010 ACRO217790050 ACRO217790250
(S)-(-)-1-Phenylethanol 99%
(S)-(-)-1-Phenylethanol
Formula: C₈H₁₀O
Peso molecolare: 122,17 g/mol
Punto di ebollizione: 98 °C (20 mmHg)
Punto di fusione: 9…11 °C
Densità: 1,01 g/cm³
Flash Pt: 85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064264
CAS Number: 1445-91-6
UN: 2937
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5260 to 1.5280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -41° to -44° (20°C, 589 nm) (neat)