Stampa…
(R)-(+)-2-Phenyl-1-propanol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L13999.03 L13999.MD
L13999.03EA 189 EUR
L13999.03 L13999.MD
(R)-(+)-2-Phenyl-1-propanol ≥98%
(R)-(+)-2-Phenyl-1-propanol
Purity: 98+% CAS No.: 19141-40-3 Molecular Formula: C9H12O Formula Weight: 136.19 Flash Point: 108°(226°F) Refractive Index: 1.5260 Boiling Point: 220° Optical Rotation: 18° (neat) MDL No.: MFCD00145206
Formula: C₉H₁₂O
Peso molecolare: 136,19 g/mol
Punto di ebollizione: 220 °C
Densità: 0,975
Flash Pt: 108 °C (226 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00145206
CAS Number: 19141-40-3