(R)-(+)-1-Phenylethanol ≥99%, ee 97%, ChiPros®
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
(R)-1-Phenylethanol, (R)-(+)-α-Methylbenzyl alcohol, (R)-(+)-sec-Phenethyl alcohol
Purity: 99%
CAS No.: 1517-69-7
Molecular Formula: C8H10O
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5280
Odour: Mild
Melting Point: 9-11°
Boiling Point: 88-89°/10mm
Beilstein Reference: 2039798
Optical Rotation: +45° (c=5 in methanol)
UN No.: 2937
MDL No.: MFCD00064263
Formula:
C₈H₁₀O Peso molecolare: 122,17 g/mol Punto di ebollizione: 88…89 °C (10 mmHg) Punto di fusione: 9…11 °C Densità: 1,012 Flash Pt: 85 °C (185 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064263 CAS Number: 1517-69-7 UN: 2937 ADR: 6.1,III |