(S)-(-)-α-Metilbenzilamina ≥99%, ee 99.5%, ChiPros®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99+%
CAS No.: 2627-86-3
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.5260
Odour: Amine-like
Melting Point: -10°
Boiling Point: 187°
Beilstein Reference: 2204907
Merck Reference: 14,6026
Optical Rotation: -30° (c=10 in ethanol)
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00064406
Formula:
C₈H₁₁N Punto di ebollizione: 187 °C Punto di fusione: –10 °C Densità: 0,948 Flash Pt: 71 °C (159 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064406 CAS Number: 2627-86-3 EINECS: 220-098-0 UN: 2922 ADR: 8,II Merck Index: 14,6026 |