Stampa…
(S)-(-)-α-Metilbenzilamina 99+%, (99% ee)
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: (S)-(-)-1-Feniletilamina
151830250 151831000 151835000
ACRO151830250EA 43.3 EUR
ACRO151830250 ACRO151831000 ACRO151835000
(S)-(-)-α-Metilbenzilamina 99+%, (99% ee)
(S)-(-)-α-Metilbenzilamina
Formula: C₈H₁₁N
Peso molecolare: 121,18 g/mol
Punto di ebollizione: 187…189 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –10 °C
Densità: 0,94 g/cm³
Flash Pt: 71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064406
CAS Number: 2627-86-3
EINECS: 220-098-0
UN: 2735
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06106
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5280 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Enantiomeric excess ≥98.5 % (GC)
Specific optical rotation -39° to -41° (20°C, 589 nm) (neat)
Titration with HClO4 ≥98.0 %