(R)-(+)-α-Metilbenzilamina 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 3886-69-9
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.5260
Odour: Amine-like
Melting Point: -10°
Boiling Point: 187°
Beilstein Reference: 2410916
Merck Reference: 14,6026
Optical Rotation: +29° (c=10 in ethanol)
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00064405
Formula:
C₈H₁₁N Punto di ebollizione: 187 °C Punto di fusione: –10 °C Densità: 0,948 Flash Pt: 71 °C (159 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064405 CAS Number: 3886-69-9 EINECS: 223-423-4 UN: 2922 ADR: 8,II Merck Index: 14,6026 |