Stampa…
(R)-(+)-α-Metilbenzilamina 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: (R)-(+)-1-Feniletilamina
371462500 371460010 371460500
ACRO371462500EA 236 EUR
ACRO371462500 ACRO371460010 ACRO371460500
(R)-(+)-α-Metilbenzilamina 99+%
(R)-(+)-α-Metilbenzilamina
produced by BASF AG
Formula: C₈H₁₁N
Peso molecolare: 121,18 g/mol
Punto di ebollizione: 184…186 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –10 °C
Densità: 0,95 g/cm³
Flash Pt: 75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064405
CAS Number: 3886-69-9
EINECS: 223-423-4
UN: 2922
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06106
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5270 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation +39° to +41° (20°C, 589 nm) (neat)