Stampa…
(R)-(+)-α-Metilbenzilamina 99+%, (99% ee)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
151820250 151821000 151825000
ACRO151820250EA 46.2 EUR
ACRO151820250 ACRO151821000 ACRO151825000
(R)-(+)-α-Metilbenzilamina 99+%, (99% ee)
(R)-(+)-α-Metilbenzilamina
Formula: C₈H₁₁N
Punto di ebollizione: 184…186 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –10 °C
Densità: 0,95 g/cm³
Flash Pt: 75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064405
CAS Number: 3886-69-9
EINECS: 223-423-4
UN: 2922
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06106
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5270 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Enantiomeric excess ≥98.5 % (GC)
Specific optical rotation (20°C, 589 nm) +37° (neat), (20°C, 589 nm) typically +39°
Titration with HClO4 ≥98.0 %