(S)-(-)-3-Butyne-2-ol 99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
(S)-3-Butyn-2-ol, (S)-(-)-3-Hydroxy-1-butyne, (S)-(-)-But-3-yn-2-ol
Purity: 99%
CAS No.: 2914-69-4
Molecular Formula: C4H6O
Formula Weight: 70.09
Flash Point: 28°(82°F)
Refractive Index: 1.4260
Boiling Point: 108-109°
Beilstein Reference: 4652597
Optical Rotation: -47° (neat)
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD00190166
Formula:
C₄H₆O Peso molecolare: 70,09 g/mol Punto di ebollizione: 108…109 °C Densità: 0,891 Flash Pt: 28 °C (82 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00190166 CAS Number: 2914-69-4 UN: 2929 ADR: 6.1,II |