(R)-(+)-3-Butyne-2-ol ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 42969-65-3
Molecular Formula: C4H6O
Formula Weight: 70.09
Flash Point: 28°(82°F)
Refractive Index: 1.4260
Boiling Point: 108-109°
Beilstein Reference: 3587272
Optical Rotation: +47° (neat)
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD00211237
Formula:
C₄H₆O Punto di ebollizione: 108…109 °C Densità: 0,891 Flash Pt: 28 °C (82 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00211237 CAS Number: 42969-65-3 UN: 2929 ADR: 6.1,II |