Stampa…
(R)-(+)-3-Butyne-2-ol 98%, 98% ee
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: (R)-(+)-But-3-yn-2-ol, (R)-But-3-yn-2-ol, (R)-(+)-3-Hydroxy-1-butyne
366300010 366300050
ACRO366300010EA 110 EUR
ACRO366300010 ACRO366300050
(R)-(+)-3-Butyne-2-ol 98%, 98% ee
(R)-(+)-3-Butyne-2-ol
Formula: C₄H₆O
Peso molecolare: 70.09 g/mol
Punto di ebollizione: 108…111 °C
Densità: 0.89 g/cm³
Flash Pt: 6 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00211237
CAS Number: 42969-65-3
UN: 2929
ADR: 6.1 II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4235 to 1.4255 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)