(R)-(-)-4-Penten-2-ol 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 95%
CAS No.: 64584-92-5
Molecular Formula: C5H10O
Formula Weight: 86.13
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4240
Boiling Point: 115-116°
Optical Rotation: -5.2° (c=1 in chloroform)
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD03701536
Formula:
C₅H₁₀O Punto di ebollizione: 115…116 °C Densità: 0,837 Flash Pt: 30 °C (86 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03701536 CAS Number: 64584-92-5 UN: 1987 ADR: 3,III |