(S)-(+)-α-Methoxyphenylacetic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 26164-26-1
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 63-68°
Boiling Point: 164-166°/18mm
MDL No.: MFCD00064216
Formula:
C₉H₁₀O₃ Punto di ebollizione: 164…166 °C (18 mmHg) Punto di fusione: 63…68 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064216 CAS Number: 26164-26-1 EINECS: 247-492-5 |