Stampa…
(S)-(+)-α-Methoxyphenylacetic acid 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
224490010 224490050
ACRO224490010EA 108 EUR
ACRO224490010 ACRO224490050
(S)-(+)-α-Methoxyphenylacetic acid 99%
(S)-(+)-α-Methoxyphenylacetic acid
Formula: C₉H₁₀O₃
Punto di ebollizione: 164 - 166 °C (18 -rr)
Punto di fusione: 64…67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064216
CAS Number: 26164-26-1
EINECS: 247-492-5
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 68 °C
Specific optical rotation +145° to +151° (20 °C, 589 nm) (c=0.5, ethanol)
Titration with NaOH ≥98.5 %