L(-)-Tirosina per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms:
L-Tyrosine, (S)-(-)-Tyrosine, Tyrosine, H-Tyr-OH
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16021.0100
8.16021.0100EA
70.1
EUR
8.16021.0100
L(-)-Tirosina per sintesi, Sigma-Aldrich®
L(-)-Tirosina
Formula:
C₉H₁₁NO₃ Peso molecolare: 181,19 g/mol Punto di ebollizione: 351 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 285 °C Densità: 1,41 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002606 CAS Number: 60-18-4 EINECS: 200-460-4 Merck Index: 13,09907 |
Solubility | 0.38 g/l (20 °C) |
Melting Point | 297 - 298 °C (decomposition) |
Molar Mass | 181.19 g/mol |
Bulk Density | 300 kg/m3 |
Density | 1.46 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6.5 (0.1 g/l, H2O) |