Stampa…
L(-)-Tirosina, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., USP, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.08378.1000 1.08378.9010
1.08378.1000EA 1210 EUR
1.08378.1000 1.08378.9010
L(-)-Tirosina, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., USP, SAFC®
L(-)-Tirosina
Formula: C₉H₁₁NO₃
Punto di ebollizione: 351 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 285 °C
Densità: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002606
CAS Number: 60-18-4
EINECS: 200-460-4
Merck Index: 13,09907