Stampa…
L(-)-Tirosina, Millipore®
Fornitore: Merck
Synonyms: L-Tyrosine, (S)-(-)-Tyrosine, Tyrosine, H-Tyr-OH
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08371.0025 1.08371.1000 1.08371.9010
1.08371.0025EA 50.3 EUR
1.08371.0025 1.08371.1000 1.08371.9010
L(-)-Tirosina, Millipore®
L(-)-Tirosina
Formula: C₉H₁₁NO₃
Peso molecolare: 181.19 g/mol
Punto di ebollizione: 351
Punto di fusione: 285
Densità: 1.41 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002606
CAS Number: 60-18-4
EINECS: 200-460-4
Merck Index: 13,09907