Stampa…
D-(+)-Tyrosine ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: H-D-Tyr-OH
A17709.03 A17709.06 A17709.14
A17709.03EA 29.2 EUR
A17709.03 A17709.06 A17709.14
D-(+)-Tyrosine ≥99%
D-(+)-Tyrosine
Purity: 99% CAS No.: 556-02-5 Molecular Formula: C9H11NO3 Formula Weight: 181.19 Melting Point: 310-314° Beilstein Reference: 2212157 Merck Reference: 14,9839 Optical Rotation: +11° (c=4 in 1N HCl) MDL No.: MFCD00063073
Formula: C₉H₁₁NO₃
Peso molecolare: 181.19 g/mol
Punto di ebollizione: 351
Punto di fusione: 310…314 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063073
CAS Number: 556-02-5
EINECS: 209-112-6
Merck Index: 12,09970