(S)-(+)-Hydratropic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(S)-2-Phenylpropanoic acid, (S)-(+)-2-Phenylpropionic acid, (S)-(+)-2-Phenylpropanoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 7782-24-3
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point: 148°(298°F)
Refractive Index: 1.5230
Melting Point: 30-34°
Boiling Point: 264-266°
Beilstein Reference: 2044507
Optical Rotation: +73° (c=1.6 in chloroform)
MDL No.: MFCD00063139
Formula:
C₉H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 264…266 °C Punto di fusione: 30…34 °C Densità: 1,100 Flash Pt: 148 °C (298 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00063139 CAS Number: 7782-24-3 |