(S)-(+)-Hydratropic acid 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
264652500
264650010
ACRO264652500EA
42.3
EUR
ACRO264652500
ACRO264650010
(S)-(+)-Hydratropic acid 99%
(S)-(+)-Hydratropic acid
Formula:
C₉H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 115 °C (1 mmHg) Punto di fusione: 29…32 °C Densità: 1,1 g/cm³ Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00063139 CAS Number: 7782-24-3 |
Appearance | Off-white Low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 29 to 32 °C |
GC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | +74° to +76° (20 °C, 589 nm) (c=3, CHCl3) |