Stampa…
(R)-(-)-2-Phenylbutyric acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: (R)-(-)-2-Phenylbutanoic acid
L09464.03 L09464.06
L09464.03EA 102 EUR
L09464.03 L09464.06
(R)-(-)-2-Phenylbutyric acid ≥99%
(R)-(-)-2-Phenylbutyric acid
Purity: 99% CAS No.: 938-79-4 Molecular Formula: C10H12O2 Formula Weight: 164.20 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5150 Boiling Point: 270-272° Beilstein Reference: 2327346 Optical Rotation: -100° (c=5 in toluene) MDL No.: MFCD00063165
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 270…272 °C
Densità: 1,055
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063165
CAS Number: 938-79-4