(R)-(-)-2-Phenylbutyric acid 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₁₂O₂ Punto di ebollizione: 130 °C (3mbar) Densità: 1,055 g/cm³ Flash Pt: 110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00063165 CAS Number: 938-79-4 |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5150 to 1.5170 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |