L(-)-Triptofano, Millipore®
Fornitore: Merck
Synonyms:
L-Tryptophan, Tryptophan, L-α-Amino-3-indolepropionic acid, (S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, H-Trp-OH
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formula:
C₁₁H₁₂N₂O₂ Peso molecolare: 204.23 g/mol Punto di fusione: 290 Densità: 1.34 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064340 CAS Number: 73-22-3 EINECS: 200-795-6 Merck Index: 12,09929 |