Stampa…
D-(+)-Tryptophan ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: H-D-Trp-OH
A18426.06 A18426.14 A18426.22
A18426.06EA 39.7 EUR
A18426.06 A18426.14 A18426.22
D-(+)-Tryptophan ≥99%
D-(+)-Tryptophan
Purity: 99% CAS No.: 153-94-6 Molecular Formula: C11H12N2O2 Formula Weight: 204.23 Melting Point: 273° dec. Beilstein Reference: 86198
Formula: C₁₁H₁₂N₂O₂
Peso molecolare: 204,23 g/mol
Punto di fusione: 273 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064339
CAS Number: 153-94-6
EINECS: 205-819-9
Merck Index: 14,09797