Stampa…
L(+)-Istidina ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A10413.14 A10413.22 A10413.36
A10413.14EA 26.2 EUR
A10413.14 A10413.22 A10413.36
L(+)-Istidina ≥98%
L(+)-Istidina
Formula: C₆H₉N₃O₂
Punto di fusione: ∼ 281 °C (dec.)
Densità: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064315
CAS Number: 71-00-1
EINECS: 200-745-3
Merck Index: 14,4720
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=badfdb36aac0611e5823a7d05e6cba944f6650fa&vid=9e9f9d881a5b3314c7f342312e77e13493901200&prid=web&clid=SAPDAM