Stampa…
(S)-(+)-4-Metil-2-pentanolo ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-(+)-Metilisobutilcarbinolo
L18882.03 L18882.MD
L18882.03EA 152 EUR
L18882.03 L18882.MD
(S)-(+)-4-Metil-2-pentanolo ≥99%
(S)-(+)-4-Metil-2-pentanolo
Purity: 99% CAS No.: 14898-80-7 Molecular Formula: C6H14O Formula Weight: 102.18 Flash Point: 41°(105°F) Refractive Index: 1.4110 Odour: Slightly sweetish Boiling Point: 130-131° Beilstein Reference: 1718991 Optical Rotation: +21° (neat) UN No.: 2053 MDL No.: MFCD03093078
Formula: C₆H₁₄O
Peso molecolare: 102,18 g/mol
Punto di ebollizione: 130…131 °C
Densità: 0,802
Flash Pt: 41 °C (105 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03093078
CAS Number: 14898-80-7
UN: 2053
ADR: 3,III