(R)-(-)-4-Metil-2-pentanolo ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 16404-54-9
Molecular Formula: C6H14O
Formula Weight: 102.18
Flash Point: 41°(105°F)
Refractive Index: 1.4110
Odour: Slightly sweetish
Boiling Point: 130-131°
Beilstein Reference: 1718992
Optical Rotation: -21° (neat)
UN No.: 2053
MDL No.: MFCD03093077
Formula:
C₆H₁₄O Peso molecolare: 102,18 g/mol Punto di ebollizione: 130…131 °C Densità: 0,802 Flash Pt: 41 °C (105 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03093077 CAS Number: 16404-54-9 UN: 2053 ADR: 3,III |