(R)-(-)-3-Methyl-2-butanol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 1572-93-6
Molecular Formula: C5H12O
Formula Weight: 88.15
Flash Point: 26°(78°F)
Refractive Index: 1.4075
Boiling Point: 112°
Beilstein Reference: 3535088
Optical Rotation: -5° (neat)
UN No.: 1105
MDL No.: MFCD00065949
Formula:
C₅H₁₂O Punto di ebollizione: 112 °C Densità: 0,810 Flash Pt: 26 °C (78 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00065949 CAS Number: 1572-93-6 UN: 1105 ADR: 3,III |