Stampa…
L(+)-Leucinol 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: L-Leucinol, (S)-(+)-2-Amino-4-methylpentan-1-ol, (S)-2-Amino-4-methylpentan-1-ol
179970050 179970250
ACRO179970050EA 76.6 EUR
ACRO179970050 ACRO179970250
L(+)-Leucinol 98%
L(+)-Leucinol
Formula: C₆H₁₅NO
Peso molecolare: 117,19 g/mol
Punto di ebollizione: 198 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 66…70 °C
Densità: 0,91 g/cm³
Flash Pt: 90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063676
CAS Number: 7533-40-6
EINECS: 231-400-5
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +3° to +5° (20°C, 589 nm) (c=9, ethanol)