Stampa…
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: L(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (S)-2-Amino-3-methylbutan-1-ol, (S)-2-Amino-3-methyl-butan-1-ol, L-Valinol, L(+)-Valinol
181590010 181590050 181590250
ACRO181590010EA 35.7 EUR
ACRO181590010 ACRO181590050 ACRO181590250
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol 96%
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
Formula: C₅H₁₃NO
Peso molecolare: 103,16 g/mol
Punto di ebollizione: 81 °C (8 mmHg)
Punto di fusione: 30…32 °C
Densità: 0,92 g/cm³
Flash Pt: 91 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00064296
CAS Number: 2026-48-4
EINECS: 217-975-5
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to white to light yellow Liquid after melting or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4535 to 1.4565 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Specific optical rotation +15° to +19° (20°C, 589 nm) (c=10, ethanol)