D-(-)-Leucinol ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
D-Leucinol, (R)-(-)-Leucinol, (R)-(-)-2-Amino-4-methylpentan-1-ol, (R)-2-Amino-4-methylpentan-1-ol
Purity: 97%
CAS No.: 53448-09-2
Molecular Formula: C6H15NO
Formula Weight: 117.19
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.4496
Boiling Point: 198-200°/690mm
Beilstein Reference: 1719241
Optical Rotation: -3.2° (c=9 in ethanol)
MDL No.: MFCD00004734
Formula:
C₆H₁₅NO Peso molecolare: 117,19 g/mol Punto di ebollizione: 198…200 °C (690 mmHg) Densità: 0,917 Flash Pt: 90 °C (194 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004734 CAS Number: 53448-09-2 |