Stampa…
D-(-)-Leucinol 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: D-Leucinol, (R)-(-)-Leucinol, (R)-(-)-2-Amino-4-methylpentan-1-ol, (R)-2-Amino-4-methylpentan-1-ol
413120010 413120050
ACRO413120010EA 39.8 EUR
ACRO413120010 ACRO413120050
D-(-)-Leucinol 97%
D-(-)-Leucinol
Formula: C₆H₁₅NO
Peso molecolare: 117,19 g/mol
Punto di ebollizione: 199 °C (760 mmHg)
Densità: 0,907 g/cm³
Flash Pt: 90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004734
CAS Number: 53448-09-2
Visualizza i codici
Appearance Clear light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -3° to -5° (20°C, 589 nm) (c=9, ethanol)
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %