Stampa…
L(+)-Norvalina 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (S)-(+)-Norvaline, L(+)-Norvaline, H-Nva-OH, (S)-2-Aminopentanoic acid
226020010 226020050 226020500
ACRO226020010EA 32.5 EUR
ACRO226020010 ACRO226020050 ACRO226020500
L(+)-Norvalina 99%
L(+)-Norvalina
Formula: C₅H₁₁NO₂
Peso molecolare: 117.15 g/mol
Punto di ebollizione: 228
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064421
CAS Number: 6600-40-4
EINECS: 229-543-3
Merck Index: 12,06813
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (5 % in water) Clear colorless
Specific optical rotation +22.0° to +26.0° (20°C, 589 nm) (c=2, 5 N HCl)
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %