Stampa…
L(+)-Leucina per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms: H-Leu-OH, (S)-(+)-Leucina, Leu, L-Leucina
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16009.0025 8.16009.0100
8.16009.0025EA 45.5 EUR
8.16009.0025 8.16009.0100
L(+)-Leucina per sintesi, Sigma-Aldrich®
L(+)-Leucina
Formula: C₆H₁₃NO₂
Peso molecolare: 131,17 g/mol
Punto di fusione: 300 °C
Densità: 1,165 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002617
CAS Number: 61-90-5
EINECS: 200-522-0
Merck Index: 14,05451
Visualizza i codici
Solubility 24 g/l (20 °C)
Melting Point 300 °C (decomposition)
Molar Mass 131.18 g/mol
Bulk Density 300 - 400 kg/m3
Density 1.29 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 6.5 (20 g/l, H2O, 20 °C)