Stampa…
L(+)-Leucina, Millipore®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05360.0250 1.05360.9010
1.05360.0250EA 177 EUR
1.05360.0250 1.05360.9010
L(+)-Leucina, Millipore®
L(+)-Leucina
Formula: C₆H₁₃NO₂
Punto di fusione: 300 °C
Densità: 1,165 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002617
CAS Number: 61-90-5
EINECS: 200-522-0
Merck Index: 14,05451