Stampa…
L-Leucine, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., USP excipient_suitable, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: H-Leu-OH, (S)-(+)-Leucina, Leu, L-Leucina
1.05020.1000 1.05020.9010
1.05020.1000EA 2310 EUR
1.05020.1000 1.05020.9010
L-Leucine, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., USP excipient_suitable, SAFC®
L(+)-Leucina
Formula: C₆H₁₃NO₂
Peso molecolare: 131.17 g/mol
Punto di fusione: 300
Densità: 1.165 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002617
CAS Number: 61-90-5
EINECS: 200-522-0
Merck Index: 14,05451